Learn More
MGC16471 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-55169-25ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18601109
  • 280.00€ / 25µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
MGC16471 Polyclonal specifically detects MGC16471 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
MGC16471
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
chromosome 3 open reading frame 31, DKFZp434E0519, MGC16471, mitochondrial
Rabbit
Affinity Purified
RUO
132001
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
TAMM41
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:NLKSAVTAAFLMLPESFSEEDLFIEIAGLSYSGDFRMVVGEDKTKVLNIVKPNIAHFRELYGSILQENPQVVYKSQ
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only