Learn More
Invitrogen™ MFRP Monoclonal Antibody (291218)
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA561062
Product Code. 30533710
  • 441.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
MFRP is a member of the frizzled-related proteins. It may play a role in eye development, as mutations in this gene have been associated with nanophthalmos, posterior microphthalmia, retinitis pigmentosa, foveoschisis, and optic disc drusen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MFRP
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q9BY79
MFRP
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human MFRP, Ser101-Pro579.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG1
Western Blot
291218
Unconjugated
MFRP
C1QTNF5; DKFZp586B0621; FLJ30570; MCOP5; Membrane frizzled-related protein; membrane-type frizzled-related protein; MFRP; MGC32938; NNO2; rd6
Rat
Protein A/G
RUO
83552
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt