Learn More
METTL3 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
129.00€ - 349.00€
Specifications
Antigen METTL3
Clone 4B4A3
Concentration 1000 μg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Produkter 2
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
Produktkode Brand Quantity Pris Mængde & tilgængelighed  
30235941
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67733-2-IG-150UL
150 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
361.81€
349.00€ / 150µL
Save 12.81€
3% Off
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30235485
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
67733-2-IG-20UL
20 μL
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
133.74€
129.00€ / 20µL
Save 4.74€
3% Off
Se alternative produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivelse
Beskrivelse
The METTL3 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human METTL3. This antibody recognizes human, mouse antigen. The METTL3 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
METTL3
1000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
56339
Recombinant Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
4B4A3
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Mouse
Human, Mouse
IME4; M6A; MGC4336; MT-A70; Spo8
IgG1
Protein G purification
Monoclonal Antibody
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.