Learn More
Methylthymol Blue Sodium Salt, Honeywell Fluka™
Product Code. 15643170 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 15643170
Brand: Honeywell-Fluka 310421G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Indicator for metal titration
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1945-77-3
Molecular Formula C37H44N2Na4O13S
Molecular Weight (g/mol) 848.779
MDL Number MFCD00148905
InChI Key LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 131850582
IUPAC Name 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxymethyl)amino]methyl]-4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-methyl-3-propan-2-ylphenyl]methyl-(carboxymethyl)amino]acetic acid;sodium
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Specifications
Linear Formula C37H40N2O13SNa4
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 844.74g/mol
Packaging Glass Bottle
Quantity 1 g
Chemical Name or Material Methylthymol Blue Sodium Salt
Product Content Correction
Product Title
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato