Få mere at vide
Methyl Red, Pure, Spirit Soluble, C.I.13020, Indicator Grade, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10518630 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
10518630 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10518630 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. M/5150/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 493-52-7
Molecular Formula C15H15N3O2
Molecular Weight (g/mol) 269.304
MDL Number 2425
InChI Key CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10303
IUPAC Name 2-[[4-(dimethylamino)phenyl]diazenyl]benzoic acid
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Tekniske data
Melting Point 178°C
Formula Weight 269.3g/mol
Packaging Glass Jar
Color Red
Quantity 25 g
Physical Form Solid
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.