Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Tekniske data
| UN Number | UN1993 |
| Beilstein | 4732884 |
| Formula Weight | 327.33g/mol |
| Percent Purity | 0.10% |
| Quantity | 500 mL |
| Flash Point | 39°C (102.2°F) |
| Chemical Name or Material | Methyl Orange solution |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Methyl Orange solution
- Warning
- Flammable liquid Category 3
- H226-Flammable liquid and vapour.
- P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium 4-(4-dimethylaminophenylazo)benzenesulphonate
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?