Learn More
Methyl Nicotinate, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | Methyl nicotinate |
| CAS | 93-60-7 |
| Analyte or Component Names | Methyl nicotinate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C7 H7 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methyl Nicotinate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO2/c1-10-7(9)6-3-2-4-8-5-6/h2-5H,1H3 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | COC(=O)c1cccnc1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?