Learn More
Methyl 4-Aminobenzoate, Mikromol™
Descrizione
Methyl 4-Aminobenzoate
Specifica
Specifica
| Chemical Name or Material | Methyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 619-45-4 |
| Analyte or Component Names | Methyl 4-Aminobenzoate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C8 H9 N O2 |
| Certifications/Compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Aminobenzoic Acid Methyl Ester, Benzoic acid, p-amino-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), (4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-(Methoxycarbonyl)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-aminobenzoate, Methyl 4-aminophenylcarboxylate, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, NSC 3783, p-(Methoxycarbonyl)aniline, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline, Benzocaine Impurity H |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC Name | methyl 4-aminobenzoate |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?