Learn More
Methyl 3-chlorosulfonyl-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 15488845
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
15488845 250 mg 250mg
15478845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15488845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34236.MD
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 423768-47-2
Molecular Formula C9H11ClO6S3
Molecular Weight (g/mol) 346.81
MDL Number MFCD03407370
InChI Key FHFIRKJBLQUUAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 3-chlorosulfonyl-4-isopropylsulfonyl-2-thiophenecarboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-4-propane-2-sulfonyl thiophene-2-carboxylate, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-chlorosulfonyl-4-1-methylethyl sulfonyl-, methyl ester, methyl 3-chlorosulfonyl-4-isopropylsulfonyl thiophene-2-carboxylate, methyl 3-chlorosulfonyl-4-methylethyl sulfonyl thiophene-2-carboxylate
PubChem CID 2779818
IUPAC Name methyl 3-chlorosulfonyl-4-propan-2-ylsulfonylthiophene-2-carboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C(=CS1)S(=O)(=O)C(C)C)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Melting Point 115°C to 118°C
Quantity 250 mg
UN Number UN3261
Sensitivity Moisture sensitive
Formula Weight 346.83
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Methyl 3-chlorosulfonyl-4-(isopropylsulfonyl)thiophene-2-carboxylate
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.