Learn More
SPEX CertiPrep™ Method EN15662 SPEXQuE™ QuEChERS Kit
Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
50 mL
Quantity:
100 Pack
50 Pack
Unit Size:
1 unit
Pack of 100
Pack of 50
Description
Meeting all your QuEChERS needs with general purpose kits suitable for removal of polar organic acids, some low to moderate levels of sugars and lipids.
- European Methods (EN Method 15662)
Specifications
Specifications
| Sorbent | 4 g MgSO4,1 g NaCl, 0.5 g sodium citric dibasic sesquihydrate, 1 g sodium citrate tribasic dihydrate |
| Type | Citrate Buffered Extraction Tube |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Method | EN 15662 |
| Quantity | 50 Pack |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur