Learn More
Metabolite Decafluorobiphenyl in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Catalog No. 12952654 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Packungsgröße:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantity Packungsgröße
12952654 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 12952654 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P816120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Packaging Ampoule(s)
CAS 434-90-2
Molecular Formula C12F10
Concentration 100 μg/mL
InChI Key ONUFSRWQCKNVSL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F
IUPAC Name 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)benzene
Solvent or Matrix Dichloromethane
Molecular Weight (g/mol) 334.116
PubChem CID 67949
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material Decafluorobiphenyl
Mehr anzeigen Weniger anzeigen