Learn More
Metabolite 1-Chloro-2-fluorobenzene in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 12972454 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 mL
missing translation for 'unitSize'
1mL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 12972454
missing translation for 'mfr': Fisher Chemical P811440
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Packaging Ampoule(s)
CAS 348-51-6
Molecular Formula C6H4ClF
Concentration 100 μg/mL
MDL Number MFCD00000533
InChI Key ZCJAYDKWZAWMPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=CC=C1Cl
IUPAC Name 1-chloro-2-fluorobenzene
Solvent or Matrix Methanol
Molecular Weight (g/mol) 130.55
PubChem CID 9583
Quantity 1 mL
Chemical Name or Material 2-Chloroethyl-vinylether
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato