Learn More
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Beskrivning
Mercury Standard: Hg @ 1000 μg/g in Hydrocarbon Oil
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Mercury |
| CAS | 7439-97-6 |
| Methods | ICP/XRF/RDE |
| Analyte or Component Names | Mercury |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | Hg |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Mercury, Hydrargyrum, Quicksilver, Metallic mercury, Liquid silver |
| InChI Formula | InChI=1S/Hg |
| SMILES | [Hg] |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?