Learn More
MEI1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen MEI1
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produits 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
16841684
Afficher les documents
Proteintech
13456-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16831684
Afficher les documents
Proteintech
13456-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This antibody recognizes isoform 1, 2, 3, 5, and 7 of MEI1 gene with MW 141 kDa, 67-72 kDa, 49-54 kDa, and 26 kDa.
The predomit cause of spermatogenic arrest of meiosis is the failure of homologous chromosomes to accurately synapse. MEI1 (Meiosis inhibitor protein 1), also designated Meiosis defective protein 1, is a 1274 amino acid protein that is likely required for the formation of genetically programmed double-strand breaks, the first step in the initiation of meiosis. With predomit expression in testis, it is likely that defects of the gene encoding MEI1 results in male infertility. Interestingly, studies show that genetic variation in the MEI gene possibly predisposes European Americans but not Israeli men to infertility by meiotic arrest. Human MEI1 shares 79% sequence similarity with its mouse homolog. There are seven isoforms of MEI1 that are produced as a result of alternative splicing events.
Spécification
Spécification
MEI1
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q5TIA1, Q9D4I2
150365, 315162, 74369
MEI1 Fusion Protein Ag4253
Primary
-20°C
MEI1
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
MEI1, Meiosis defective protein 1, meiosis inhibitor 1, Meiosis inhibitor protein 1
MEI1
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis