Learn More
MDS028 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-92103
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
MDS028 Polyclonal antibody specifically detects MDS028 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| MDS028 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 0.04-0.4 μg/mL, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 | |
| integrin alpha FG-GAP repeat containing 2, integrin-alpha FG-GAP repeat-containing protein 2, MDS028 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: AILLCTWKKDTGSPPASEGPTDGSRETPAARDVVLHQTSGRIHNKNVSTHLIGNIKQGHGTESSGSGLFALCTLDGTLKLMEEMEEADKLLWSV | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 55846 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur