Learn More
MBP Antibody (CL2827) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-46631UV
Product Code. 30298969
  • 748.00€ / 0.10mL
Description
MBP Monoclonal antibody specifically detects MBP in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
MBP
Monoclonal
DyLight 350
MGC99675, Myelin A1 protein, myelin basic protein, Myelin membrane encephalitogenic protein
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P02686, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Hypoxia Signaling, Immune System Diseases, Immunology, Neuroscience, Neurotransmission, Oligodendrocyte Cell Markers, Phospho Specific, Stem Cell Markers
4155
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL2827
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Certificates
Promotions
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado