Learn More
Fisherbrand™ Maxi Pipet Tips
GREENER_CHOICE
Product Code. p-8319025 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 5 mL
1000 to 5000 μL
250 to 2500 μL
500 to 2500 μL
5000 μL
Unit Size:
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 11917754
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
For use with large volume pipets
  • Designed for use when transferring large sample volume
  • Advanced molding technology ensure tips are straight
  • Alternative option to serological pipets
  • Nonsterile
  • Certified by independent laboratory to be RNase, DNase, DNA, and Pyrogen free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volume (Metric) 1000 to 5000 μL
Filtered Non-filtered
Sterility Non-sterile
Color Natural
Autoclavable Autoclavable
Length (English) 4.6 in.
Length (Metric) 117 mm
Format Bulk
Tip Style Macro
For Use With (Equipment) Gilson Pipetman
Graduated No
Material Polypropylene
Show More Show Less
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt