Läs mer
Läs mer
Beskrivning
Matrilin-1 Polyclonal antibody specifically detects Matrilin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | Matrilin-1 |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | DyLight 650 |
| Dilution | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | cartilage matrix protein, matrilin 1, cartilage matrix protein |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 13 amino acid synthetic peptide from near the carboxy terminus of human MATN1. The immunogen is located within amino acids 370 - 420 of MATN1. Amino Acid Squence: DYINDAAKKAKDL |
| Purification Method | Peptide affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?