Learn More
Mark3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-35899-20ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Mark3 Polyclonal antibody specifically detects Mark3 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| Mark3 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200 | |
| Cdc25C-associated protein kinase 1, cTAK1, C-TAK1, CTAK1ELKL motif kinase 2, EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, EMK2, EMK-2, KP78, MAP/microtubule affinity-regulating kinase 3, PAR1A, Protein kinase STK10, Ser/Thr protein kinase PAR-1, Serine/threonine-protein kinase p78 | |
| A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Mark3 (NP_001122390.2).,, Sequence:, MSTRTPLPTVNERDTENHTSHGDGRQEVTSRTSRSGARCRNSIASCADEQPHIGNYRLLKTIGKGNFAKVKLARHILTGREVAIKIIDKTQLNPTSLQKL | |
| 20 μL | |
| Protein Kinase | |
| 4140 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.3), 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido