missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPK7 Monoclonal Antibody (OTI2E2), TrueMAB™, OriGene
Description
MAPK7 Monoclonal antibody specifically detects MAPK7 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Specifications
Specifications
| Antigen | MAPK7 |
| Applications | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2E2 |
| Concentration | 0.74 mg/mL |
| Conjugate | Unconjugated |
| Formulation | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Gene | EXD1 |
| Gene Accession No. | Q8NHP7 |
| Gene Alias | Big MAP kinase 1; BMK1; BMK-1; BMK1 kinase; BNhp-1; BNhp1 kinase; ERK4; ERK5; ERK-5; Erk5-T; extracellular signal regulated kinase 5; extracellular signal-regulated kinase 5; extracellular-signal-regulated kinase 5; MAP kinase 7; MAPK 7; Mapk7; mitogen activated protein kinase 7; mitogen-activated protein kinase 7; PRKM7 |
| Show More |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?