Learn More
Idex Male-Threaded Nuts
Product Code. 12977589
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
For Use With (Equipment):
1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing
1/8 in. O.D. Tubing
Length (English):
0.87 in.
Material:
PEEK
Width (English):
0.365 in.
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. For Use With (Equipment) Length (English) Material Width (English) unitSize
12977589 1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing 0.87 in. PEEK 0.365 in. Pack of 10
12917629 1/8 in. O.D. Tubing 0.87 in. PEEK 0.365 in. Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12977589 missing translation for 'mfr' Idex missing translation for 'supplierNo' 0201373
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Combine with Super Flangeless™ ferrule for a high pressure holding flat-bottom fitting assembly
  • Eliminates tubing twist that can loosen connections
  • Resistant to loosening through vibration
Spécification
Type Super Flangeless Nut
Color Natural
Diameter (English) Outside 0.0625 in.
Length (English) 0.87 in.
Width (English) 0.365 in.
For Use With (Equipment) 1/32 in. or 1/16 in. OD Tubing
Material PEEK
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.