Läs mer
Läs mer
Beskrivning
- Hotplate stirrer Heidolph MR Hei-Standard 20l capacity, maximum plate temperature 300°C, aluminum / ceramic (KeraDisc) plate, analogue control, 1 position, plate diameter 145mm
- The unique Kera-Disk ™ heating plate of aluminum provides fast heating times, and the wafer-thin ceramic coating makes the heating plate both chemically and scratch resistant!
- The extended heating capacity of 800W reduces heat-up times by 35% compared to other units at 600W
- The chemically resistant KeraDisc™ hot plate allows for immediate heat transfer resulting in quick heat-up times
- Hermetically sealed housing protects all mechanical and electronic components from aggressive environments
Specifikationer
Specifikationer
| Speed | 30 to 1400 rpm |
| Stirring Positions | 11 |
| Wattage | 800 w |
| Diameter (Metric) | 145 mm |
| Top Plate Diameter (Metric) | 145 mm |
| Includes | Magnetic |
| Model | Hei-PLATE |
| Temperature Range (Metric) | 20°C to 300°C |
| Type | Magnetic Stirring Hotplate |
| Weight (Metric) | 3.28 kg |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?