Learn More
M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester, TRC
Product Code. 30332320
Click to view available options
Quantity:
250 mg
500 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
500mg
Product Code. 30332320
Brand: Toronto Research Chemicals TRCB316145250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Chemical Name or Material M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester
Analyte or Component Names M-Benzyl-N-trifluoroacetyl-L-tryptophan Methyl Ester
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C21 H19 F3 N2 O3
InChI Formula InChI=1S/C21H19F3N2O3/c1-29-19(27)18(11-15-12-25-17-10-6-5-9-16(15)17)26(20(28)21(22,23)24)13-14-7-3-2-4-8-14/h2-10,12,18,25H,11,13H2,1H3/t18-/m0/s1
Solution Type Neat
SMILES COC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N(Cc3ccccc3)C(=O)C(F)(F)F
IUPAC Name methyl (2S)-2-[benzyl-(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]-3-(1H-indol-3-yl)propanoate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 404.382
Quantity 250 mg
Formula Weight 404.135
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado