missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 Antibody (OTI8B2) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Product Code. 18112665 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 μg
Packungsgröße:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
18112665 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18112665 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP272558

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 Monoclonal specifically detects Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2
Applications Immunohistochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI8B2
Concentration LYOPH
Conjugate Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:150
Formulation Lyophilized from PBS (pH 7.3) with 8% Trehalose with No Preservative
Gene Alias EC 1.4.3, EC 1.4.3.-, LOR2, lysyl oxidase homolog 2, lysyl oxidase related 2, lysyl oxidase-like 2, Lysyl oxidase-like protein 2, Lysyl oxidase-related protein 2, Lysyl oxidase-related protein WS9-14, WS9-14
Gene Symbols LOXL2
Host Species Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 152-450 of human LOXL2(NP_002309) produced in E.coli.
Molecular Weight of Antigen 84 kDa
Purification Method Affinity Purified
Quantity 100 μg
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 4017
Reconstitution Reconstitute with PBS (pH 7.3). To use this carrier-free antibody for conjugation experiments, another round of desalting is highly recommended.
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Lyophilized
Isotype IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.