Learn More
LYRM2 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
189.00€
Specifications
Antigen LYRM2
Concentration 1 mg/mL
Dilution Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL
Applications Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
View More Specs
Products 1
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18703224
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP1-77137-0.025mg
0.025 mg
189.00€
0.03mg
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
LYRM2 Polyclonal specifically detects LYRM2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
LYRM2
Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA 1:100-1:2000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL
Polyclonal
Rabbit
Human, Mouse, Rat
NP_065199
57226
Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human LYRM2. The immunogen is located within the last 50 amino acids of LYRM2. Amino Acid Squence: AREEFRRNKSATEEDT
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
1 mg/mL
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
PBS with 0.02% Sodium Azide
DJ122O8.2, FLJ18193, FLJ18317, FLJ21130, LYR motif containing 2, LYR motif-containing protein 2, MGC104253
LYRM2
IgG
Affinity Purified
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
For Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt