Learn More
Invitrogen™ Ly-108 Monoclonal Antibody (448318)
GREENER_CHOICE
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA561371
Product Code. 30533816
  • 429.00€ / 100µg
Description
Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Ly108, the mouse homologue of human SLAMF6 (signaling lymphocyte activation molecule family member 6), is expressed on NK cells, B cells, and T cells. Engagement of the Ly108 receptor enhances NK cell activity and increases the expression of IFN-gamma. This receptor plays a role in the inability of NK cells to kill Epstein Barr virus-infected B cells in X-linked lymphoproliferative disease. In Ly108 knock-out mice, CD4+ T cells show a diminished ability to produce IL-4 and exhibit defective neutrophil functions, indicating the importance of Ly108 in immune regulation and cellular function. Overall, Ly108 is crucial for modulating immune responses and maintaining effective immune cell activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Ly-108
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with trehalose and no preservative
Q9ET39
SLAMF6
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse NTB-A/SLAMF6, Glu31-Asn239.
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG2a
Western Blot
448318
Unconjugated
SLAMF6
Activating NK receptor; CD352; KAL1; KAL1b; KALI; KALIb; Ly108; Lymphocyte antigen 108; natural killer-, T- and B-cell antigen; NK-T-B-antigen; NTBA; NTB-A; NTBA receptor; RGD1561848; SF2000; SLAM family member 6; Slamf6; UNQ6123/PRO20080
Rat
Protein A/G
RUO
30925
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato