Learn More
LSD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-58483-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18667978
  • 369.00€ / 25µL
Description
LSD1 Polyclonal specifically detects LSD1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
LSD1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-4 μg/mL
amine oxidase (flavin containing) domain 2, AOF2lysine-specific histone demethylase 1, BHC110FAD-binding protein BRAF35-HDAC complex, 110 kDa subunit, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, KIAA0601KDM1, LSD1BRAF35-HDAC complex protein BHC110, lysine (K)-specific demethylase 1, lysine (K)-specific demethylase 1A, lysine-specific histone demethylase 1A
Rabbit
Affinity Purified
RUO
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS (pH 7.2), 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
KDM1A
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:VEGAAFQSRLPHDRMTSQEAACFPDIISGPQQTQKVFLFIRNRTLQLWLDNPKIQLTFEATLQQLEAPYNSDTVLVHRVHSYLERHGLINFGIY
25 μL
Chromatin Modifiers, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics
23028
Human
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only