Learn More
Lithium Standard: Li+ @ 100 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 30002927
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30002927 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30002927 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGILI100500
 Restricted Item
Estimated Shipment: 07-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Lithium Standard: Li+ @ 100 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material Lithium
CAS 7439-93-2
Methods Ion Chromatography
Analyte or Component Names Lithium
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula Li
Certifications/Compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI Formula InChI=1S/Li
SMILES [Li]
IUPAC Name Lithium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 6.94
Quantity 500 mL
Formula Weight 7.016 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.