Läs mer
Lithium Bromide Solution, Ultra-Pure Additive, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15226066 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
15 mL
10 x 15 mL
Packaging:
Triple-leached LDPE bottle
Förpackningsstorlek:
15mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15226066
Brand: SPEX Certiprep FFB10503
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Innehåller
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
  • Ultra Pure Additives
  • Lithium Bromide Solution
  • 10 x 15 mL Package Size
Certifikat
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Kemiska identifierare
CAS 7550-35-8
Molecular Formula BrLi
Molecular Weight (g/mol) 86.844
InChI Key AMXOYNBUYSYVKV-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium bromide, lithium monobromide, lithium bromide libr, lithiumbromide, libr, lithium 1+ ion bromide, lithium bromide, anhydrous, lithium bromide, ultra dry, bromolithium, lithium-bromide
PubChem CID 82050
ChEBI CHEBI:63042
IUPAC Name lithium;bromide
SMILES [Li+].[Br-]
Specifikationer
Quantity 10 x 15 mL
Grade Ultrapure
Packaging Triple-leached LDPE bottle
Chemical Name or Material Lithium Bromide Solution, Additive Ultra Pure
compliance-icons
Produktbeteckning
  • FUSION FLUX - ULTRA PURE ADDITIVE
Signalord
  • Warning
Riskkategorier
  • Acute toxicity Category 4
Faroangivelser
  • H332-Harmful if inhaled.
Skyddsangivelse
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contains : lithium bromide
Product intended for laboratory use only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.