missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lipid A Antibody (26-5), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP1-50094
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Lipid A Monoclonal antibody specifically detects Lipid A in Human, Bacteria samples. It is validated for ELISA.
Spécification
| Lipid A | |
| Monoclonal | |
| 0.1 mg/mL | |
| ELISA 1:100-1:2000 | |
| The antibody reacts with the Lipid A antigen. | |
| 1 mL | |
| Primary | |
| Human, Bacteria | |
| Purified |
| ELISA | |
| 26-5 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| The antibody is reactive with Lipid A using ELISA. Lipid A is part of LPS (lipopolysaccaride) present in gram-negative bacteria. | |
| Store at 4C. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?
For Research Use Only