Learn More
LIN9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifications
Antigen LIN9
Concentration 0.35 mg/mL
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16837884
View Documents
Proteintech
17882-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
16827884
View Documents
Proteintech
17882-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
View alternative products
Save Up to 
»
Beskrivning
Beskrivning
LIN9 belongs to the lin-9 family and acts as a tumor suppressor. It inhibits DNA synthesis. Its ability to inhibit oncogenic transformation is mediated through its association with RB1. LIN9 plays a role in the expression of genes required for the G1/S transition.
Specifikationer
Specifikationer
LIN9
Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
Q5TKA1, Q8C735
286826, 689523, 72568
LIN9 Fusion Protein Ag11889
Primary
-20°C
LIN9
0.35 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
BARA, BARPsv, hLin 9, HuLin 9, Lin 9, lin 9 homolog (C. elegans), LIN9, pRB associated protein, Protein lin 9 homolog, TGS, TGS1, TUDOR gene similar protein
LIN9
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.