Learn More
Novus Biologicals™ LIN-28A Antibody (PCRP-LIN28A-1E2) [Biotin], Novus Biologicals™
Shop All Bio Techne ProductsDescription
LIN-28A Monoclonal antibody specifically detects LIN-28A in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifications
Specifications
| Antigen | LIN-28A |
| Applications | Flow Cytometry |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | PCRP-LIN28A-1E2 |
| Conjugate | Biotin |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CSDD1lin-28A, FLJ12457, LIN-28, lin-28 homolog (C. elegans), lin-28 homolog A (C. elegans), Lin-28A, LIN28RNA-binding protein LIN-28, ZCCHC1protein lin-28 homolog A, Zinc finger CCHC domain-containing protein 1, zinc finger, CCHC domain containing 1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant fragment (around aa134-187) of human LIN-28A protein |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?