Learn More
LGALS3BP Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2D8E11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Specifications
Antigen LGALS3BP
Clone 2D8E11
Concentration 2000 μg/mL
Applications Immunofluorescence
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17731409
View Documents
Proteintech
CL594-60066-20UL
20 μL
145.00€
20µL
View alternative products
Save Up to 
»
17721409
View Documents
Proteintech
CL594-60066-100UL
100 μL
450.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
LGALS3BP Monoclonal antibody specifically detects LGALS3BP in Human samples. It is validated for IF
Specifications
Specifications
LGALS3BP
2000 μg/mL
Monoclonal
Liquid
Human
3959
Primary
Store at -20°C
2D8E11
Immunofluorescence
CoraLite 594
Mouse
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
IgG2b
Protein A purification
Antibody
Documents
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt