Learn More
Thermo Scientific Chemicals Leucomalachite Green, pure
Product Code. 10781242 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
25g
5g
Product Code. 10781242
Brand: Thermo Scientific Chemicals 402110250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 129-73-7 | C23H26N2 | 330.475 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 129-73-7
Molecular Formula C23H26N2
Molecular Weight (g/mol) 330.475
MDL Number MFCD00008315
InChI Key WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4, 4';-Benzylidenebis(N, N-dimethylaniline), Malachite green leuco base
PubChem CID 67215
IUPAC Name 4-[[4-(dimethylamino)phenyl]-phenylmethyl]-N,N-dimethylaniline
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C
Specifications
Beilstein 13, 275
Merck Index 15, 5763
Infrared Spectrum Authentic
Formula Weight 330.46
Grade Pure
Packaging Glass bottle
UV Spectrometry Complies
Color Blue or Brown/Green to White
Quantity 25 g
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Leucomalachite Green
Show More Show Less
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Leucomalachite Green
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Carcinogenicity Category 2
  • Germ cell mutagenicity Category 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Suspected of causing cancer.
  • H341-Suspected of causing genetic defects.
Sicherheitshinweis
  • P201-Obtain special instructions before use.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt