Learn More
LAT3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-98543-50ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 18662302
  • 216.00€ / 50µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
LAT3 Polyclonal antibody specifically detects LAT3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
LAT3
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
LAT3prostate cancer overexpressed gene 1, PB39L-type amino acid transporter 3, POV1large neutral amino acids transporter small subunit 3, Prostate cancer overexpressed gene 1 protein, R00504, Solute carrier family 43 member 1, solute carrier family 43, member 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human LAT3 fragment.
50 μg
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
PBS (pH 7.0)
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
8501
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado