Learn More
Lanthanum(III) chloride heptahydrate, Puriss. p.a., ≥99%, Solstice
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 91°C (decomposition)(literature) |
| CAS Max % | ≤100.0000% |
| Physical Form | Solid |
| Quantity | 6 x 100 g |
| Molecular Formula | Cl3H14LaO7 |
| Linear Formula | LaCl3 · 7H2O |
| MDL Number | MFCD00149756 |
| UN Number | UN3260 |
| InChI Key | FDFPDGIMPRFRJP-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[La+3] |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?