Learn More
Laminin S/Laminin beta 2 Antibody (CL2976) [CoraFluor™ 1], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-42386CL1
Product Code. 30287432
  • 1175.00€ / 0.10mL
Description
Laminin S/Laminin beta 2 Monoclonal antibody specifically detects Laminin S/Laminin beta 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Laminin S/Laminin beta 2
Monoclonal
CoraFluor 1
Laminin B1s chain, laminin S, laminin subunit beta-2, laminin, beta 2 (laminin S), Laminin-11 subunit beta, Laminin-14 subunit beta, Laminin-15 subunit beta, Laminin-3 subunit beta, Laminin-4 subunit beta, Laminin-7 subunit beta, LAMSLaminin-9 subunit beta, S-LAM beta, S-laminin subunit beta
This antibody was developed using a recombinant protein derived from P55268, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown
CL2976
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
3913
Store at 4⪚C in the dark. Do not freeze.
IgG1
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.