Learn More
Cytokeratin 18 Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry, western blotting and immunofluorescence experiments.
Brand:  Epredia MS-142-B
 View more versions of this product
Product Code. 12699776
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
Description
Keratin 18, which belongs to the type A (acidic) subfamily of low molecular weight keratins, exists in combination with keratin 8. It was reported that tissues from gastrointestinal tract are positive for both keratin 8 and 18 but do not contain keratin 14. Tissues from gastrointestinal tract, respiratory tract and urogenital tract, as well as endocrine and exocrine tissues and mesothelial cells are positive for keratin 18.
Host Species: Mouse
Clone: DC10
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Human breast cancer PMC 42 cells
Molecular Weight: 45 kDa
Positive Control: HT29 cells, Skin, Breast or Lung CA
Cellular Localization: Cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Western Blotting
  • Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Cytokeratin 18 Ab-1
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
1 mL
Cytoskeletal Protein
Human
IgG1
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
DC10
Biotin
Human breast cancer PMC 42 cells
IVD
Primary
Concentrated
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt