Learn More
CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-3 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry and immunofluorescence experiments.
Brand:  Epredia MS-289-P1
 View more versions of this product
Product Code. 12680827
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    450.00€
    372.90€ / 500µL
    Save 77.10€
    17% Off
Description
c-kit is a transmembrane receptor tyrosine kinase. It binds to stem cell factor (SCF). It is expressed in many tissues and cells. C-kit/SCf is involved in development of several lineages of stem cells, such as germ cells, neural crest-derived melanocytes and hematopoietic precursor cells. Ab-3 does not interfere with the binding of SCF to c-kit
Host Species: Mouse
Clone: K45
Isotype: IgG2a
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Extracellular second N-terminus Ig-like domain of c-kit
Immunogen: Recombinant human extracellular c-kit fragment
Molecular Weight: 145kDa
Positive Control: Skin, GI Stromal Tumor (GIST)
Cellular Localization: Membrane/cytoplasmic
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Frozen or fixed in methacarn or Stieve's and embedded in paraffin)
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD117/c-Kit/SCF-Receptor Ab-3
Monoclonal
200μg/mL
Mouse
500 μL
Primary
Concentrated
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Frozen)
K45
Unconjugated
Recombinant human extracellular c-kit fragment
RUO
Human
IgG2a
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.