Learn More
Epredia™ Lab Vision™ Antibody Diluent OP Quanto
Shop All Epredia Products
Click to view available options
Quantity:
125 mL
Conditionnement:
125mL
Description
- Contains a protein stabilizing agent and preservative
- Suitable for use as a negative control reagent during immunohistochemical staining
- Concentrated antibodies can be diluted to the appropriate titer specified on the individual antibody datasheet or determined by the user, to achieve optimal staining
Spécification
Spécification
| Capacity | 125 mL |
| Content And Storage | 2° to 8°C |
| Product Type | Antibody Diluent |
| Quantity | 125 mL |
For in vitro diagnostic use
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu