Learn More
L3MBTL3 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
280.00€ - 624.00€
Specifications
Antigen L3MBTL3
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Host Species Rabbit
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18264123
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58442
100 μL
624.00€
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18644639
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-58442-25ul
25 μL
280.00€
25µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
L3MBTL3 Polyclonal specifically detects L3MBTL3 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spécification
Spécification
L3MBTL3
Polyclonal
Rabbit
Human
84456
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:LSLKADTKEDGEERDDEMENKQDVRILRGSQRARRKRRGDSAVLKQGLPPKGKKAWCWASYLEEEKAVAVPAKLFKEH
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
RUO
H-l(3)mbt-like protein 3, KIAA1798, l(3)mbt-like 3 (Drosophila), L(3)mbt-like protein 3, lethal(3)malignant brain tumor-like protein 3, MBT1, MBT-1, RP11-73O6.1
L3MBTL3
IgG
Affinity Purified
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
For Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis