Learn More
L1CAM Antibody (CL12984) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-18568AF405
Product Code. 30297685
  • 780.00€ / 0.10mL
Description
L1CAM Monoclonal antibody specifically detects L1CAM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
L1CAM
Monoclonal
Alexa Fluor 405
antigen identified by monoclonal R1, CAML1N-CAML1, CD171, CD171 antigen, HSAS, HSAS1, L1 cell adhesion molecule, MASA, MIC5, N-CAM-L1, NCAM-L1, neural cell adhesion molecule L1, S10, SPG1
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P32004, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Cellular Markers, Glia Markers, Neuroscience, Phospho Specific
3897
Store at 4⪚C in the dark.
IgG2a
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
CL12984
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Human
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado