Learn More
KU70/XRCC6 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 3C12D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66607-1-IG-150UL
 View more versions of this product
Product Code. 16898635
  • 410.00€ / 150µL
Description
XRCC6 is a nuclear complex consisting of two subunits with molecular masses of approximately 70 and 80 kDa. The complex functions as a single-stranded DNA-dependent ATP-dependent helicase. The complex may be involved in the repair of nonhomologous DNA ends such as that required for double-strand break repair, transposition, and V(D)J recombination. High levels of autoantibodies to p70 and p80 have been found in some patients with systemic lupus erythematosus.
Specifications
Specifications
KU70/XRCC6
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P12956, P23475
Xrcc6
KU70,XRCC6 Fusion Protein Ag21301
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
3C12D9
Unconjugated
XRCC6
5 dRP lyase Ku70, 70 kDa subunit of Ku antigen, CTC75, CTCBF, DNA repair protein XRCC6, G22P1, KU70, ML8, Thyroid lupus autoantigen, TLAA, XRCC6
Mouse
Protein G
RUO
14375, 25019, 2547
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis