Learn More
KNOP1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-55695-25ul
 View more versions of this product
Product Code. 18663359
  • 280.00€ / 25µL
Beskrivning
Beskrivning
KNOP1 Polyclonal specifically detects KNOP1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
KNOP1
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
C16orf88, Chromosome 16 Open Reading Frame 88, FAM191A, Family With Sequence Similarity 191, Member A, Lysine-Rich Nucleolar Protein 1, Protein C16orf88, Protein FAM191A, Testis-Specific Gene 118, Testis-Specific Gene 118 Protein, TSG118
Rabbit
Affinity Purified
RUO
400506
Human
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Unconjugated
PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
KNOP1
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:KKKRKESGVAGDPWKEETDTDLEVVLEKKGNMDEAHIDQVRRKALQEEIDRESGKTEASETRKWTGTQFGQWDT
25 μL
Primary
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.
For Research Use Only