Learn More
KLF2 Antibody (CL14502) [Alexa Fluor™ 405], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26859AF405
Product Code. 30287069
  • 770.00€ / 0.10mL
Description
KLF2 Monoclonal antibody specifically detects KLF2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KLF2
Monoclonal
Alexa Fluor 405
Krueppel-like factor 2, Kruppel-like factor 2 (lung), Kruppel-like factor LKLF, LKLFLung krueppel-like factor, lung Kruppel-like zinc finger transcription factor
This antibody was developed using a synthetic peptide derived from Q9Y5W3, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL14502
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A purified
RUO
10365
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Certificates
Promotions
Promotions
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado