Learn More
Kininogen 1 Antibody (KNG1/7422), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-44613-20ug
 View more versions of this product
Product Code. 30300767
  • 256.00€ / 20µg
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Use promo code 24090
View all promotions
Description
Kininogen 1 Monoclonal antibody specifically detects Kininogen 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kininogen 1
Monoclonal
0.2 mg/ml
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry
KNG1/7422
Unconjugated
Alpha-2-thiol proteinase inhibitor, BDK, BK, bradykinin, Fitzgerald factor, High molecular weight kininogen, HMWK, kininogen-1, Williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Recombinant fragment (around aa1-200) of human Kininogen 1 protein (Uniprot: P01042). Exact sequence is proprietary.
20 μg
Apoptosis, Immunology
3827
Store at 4⪚C.
IgG1 κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado