Learn More
KIAA1958 Antibody, mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-20225MFV610
Product Code. 18592608
  • 507.00€ / 0.10mL
Description
KIAA1958 Polyclonal antibody specifically detects KIAA1958 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
KIAA1958
Polyclonal
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
FLJ39294, hypothetical protein LOC158405, KIAA1958, MGC142075
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human KIAA1958 fragment
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
158405
Store at 4C in the dark.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt