Learn More
Abnova™ KIAA0261 Recombinant Protein
Click to view available options
Quantity:
10 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
10µg
25µg
Descripción
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | AAH17393 |
| For Use With (Application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
| Formulation | 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer |
| Gene ID (Entrez) | 23063 |
| Molecular Weight (g/mol) | 69.96 |
| Name | KIAA0261 (Human) Recombinant Protein (P01) |
| pH Range | 8 |
| Preparation Method | In vitro wheat germ expression system |
| Purification Method | Glutathione Sepharose 4 Fast Flow |
| Quality Control Testing | 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido