Learn More
KBTBD2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Product Code. 30234202 Shop All Proteintech Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
150 μL
20 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantity unitSize
30234202 20 μL 20µL
30235527 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30234202 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 678951IG20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Mouse Monoclonal Antibody
The KBTBD2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human KBTBD2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KBTBD2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Spécification
Antigen KBTBD2
Applications Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Classification Monoclonal
Clone 2A9F3
Concentration 1000 μg/mL
Conjugate Unconjugated
Gene Symbols BKLHD1
Host Species Mouse
Immunogen Recombinant Protein
Purification Method Protein G purification
Quantity 20 μL
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 25948
Target Species Human, Mouse, Rat
Content And Storage Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Antibody Molecular Weight 60-70 kDa
Product Type Monoclonal Antibody
Form Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.