Learn More
Novus Biologicals™ Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Antibody (KLK4/8941), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals™ NBP3-26758-100ug
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 Monoclonal antibody specifically detects Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 | |
| Monoclonal | |
| 0.2 mg/mL | |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 μg/mL for 30 minutes at RT | |
| AI2A1, ARM1, EC 3.4.21, EC 3.4.21.-, EMSP, EMSP1MGC116827, Enamel matrix serine proteinase 1, kallikrein 4 (prostase, enamel matrix, prostate), kallikrein-4, Kallikrein-like protein 1, kallikrein-related peptidase 4, KLK-L1MGC116828, Prostase, PRSS17enamel matrix serine protease 1, PSTSandrogen-regulated message 1, Serine protease 17 | |
| Recombinant fragment of human Kallikrein 4/Prostase/EMSP1 protein (around aa 1-200) (exact sequence is proprietary) | |
| 100 μg | |
| Apoptosis, Cancer, Tumor Suppressors | |
| 9622 | |
| Store at 4°C. | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| KLK4/8941 | |
| Unconjugated | |
| 10 mM PBS with 0.05% BSA | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering